Läs mer
Cyklobutanon, 98%, stick. med ca 0,1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494374
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494374 25 g 25g
11474374 1 g 1g
11484374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494374 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13068.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Cyklobutanon används vid framställning av cyklobutanderivat. Det används som utgångsmaterial för aminocyklobutankarboxylsyra genom sulfonyloxiraner. Det används också för att framställa dihydro-furan-2-on i närvaro av polystyrenbunden fenylselensyra som katalysator. Vidare är det involverat i den fotokemiska syntesen av nukleosidanaloger såsom bicykliska nukleosider och isonukleosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cyklobutanon används vid framställning av cyklobutanderivat. Det används som utgångsmaterial för aminocyklobutankarboxylsyra genom sulfonyloxiraner. Det används också för att framställa dihydro-furan-2-on i närvaro av polystyrenbunden fenylselensyra som katalysator. Vidare är det involverat i den fotokemiska syntesen av nukleosidanaloger såsom bicykliska nukleosider och isonukleosider.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-95-3
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00001332
InChI-nyckel SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC-namn cyklobutanon
LEDER O=C1CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanone
Namnnotering stabilized with ≈0.01% BHT
Smältpunkt -51°C
Densitet 0.935
Kokpunkt 97°C to 99°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1560289
Känslighet May form a precipitate
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.