Läs mer
Cyclobutanone, 98+%
Produktkod. 10560191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10560191 1 g Glasflaska 1g
10030890 5 g Glasflaska 5g
11964831 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10560191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-95-3
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00001332
InChI-nyckel SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC-namn cyklobutanon
LEDER O=C1CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutanone
Smältpunkt -50.9°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 99.0°C
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C4H6(=O)
Brytningsindex 1.4205 to 1.4225
Kvantitet 1 g
Beilstein 07,5
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclobutanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.