Läs mer
Cyclobutanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclobutanone |
| CAS | 1191-95-3 |
| Molekylformel | C4H6O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | NSC 87632 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2 |
| LEDER | O=C1CCC1 |
| IUPAC-namn | cyclobutanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vikt | 70.0419 |