Läs mer
Cyklobutylmetylketon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362196 5 g 5g
11352196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03521.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3019-25-8 | C6H10O | 98.145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3019-25-8
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00037148
InChI-nyckel JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl methyl ketone, 1-cyclobutylethan-1-one, acetylcyclobutane, ethanone, 1-cyclobutyl, ketone, cyclobutyl methyl, methyl cyclobutyl ketone, cyclobutylmethylketone, acetylcyclobutan, cyclobutylethanone, cyclobutane, acetyl
PubChem CID 76398
IUPAC-namn 1-cyklobutyletanon
LEDER CC(=O)C1CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutyl methyl ketone
Densitet 0.9
Kokpunkt 134°C to 135°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1924022
Formel vikt 98.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.