Learn More
Cyklobutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405463
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11405463 1 g 1g
11415463 5 g 5g
11425463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11405463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13423.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.123 g/mol
Substrat används i en mikrovågsassisterad syntes av 7-azaindoler från dihalopyridiner. Det är också en reaktant vid framställningen av imidazo[1,2-b]pyridazinderivat som selektiva och oralt tillgängliga Mps1 (TTK) kinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Substrat används i en mikrovågsassisterad syntes av 7-azaindoler från dihalopyridiner. Det är också en reaktant vid framställningen av imidazo[1,2-b]pyridazinderivat som selektiva och oralt tillgängliga Mps1 (TTK) kinashämmare.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter Hygroskopisk
, lagras i form av vatten/fukt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2516-34-9
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.123
MDL-nummer MFCD00001328
InChI-nyckel KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC-namn cyklobutanamin
LEDER C1CC(C1)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Cyclobutylamine
Densitet 0.836
Kokpunkt 82°C to 83°C
Flampunkt −4°C (24°F)
Brytningsindex 1.4376
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 2069297
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 71.12
Procent renhet 98%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.