Läs mer
Cyklobutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425463
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425463 25 g 25g
11405463 1 g 1g
11415463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13423.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.123 g/mol
Substrat används i en mikrovågsassisterad syntes av 7-azaindoler från dihalopyridiner. Det är också en reaktant vid framställningen av imidazo[1,2-b]pyridazinderivat som selektiva och oralt tillgängliga Mps1 (TTK) kinashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Substrat används i en mikrovågsassisterad syntes av 7-azaindoler från dihalopyridiner. Det är också en reaktant vid framställningen av imidazo[1,2-b]pyridazinderivat som selektiva och oralt tillgängliga Mps1 (TTK) kinashämmare.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter Hygroskopisk
, lagras i form av vatten/fukt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-34-9
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.123
MDL-nummer MFCD00001328
InChI-nyckel KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC-namn cyklobutanamin
LEDER C1CC(C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutylamine
Densitet 0.836
Kokpunkt 82°C to 83°C
Flampunkt −4°C (24°F)
Brytningsindex 1.4376
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 2069297
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 71.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.