Läs mer
Cyklobutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3757336 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 10042650
Brand: Thermo Scientific Acros 209110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-34-9
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.11
MDL-nummer MFCD00001328
InChI-nyckel KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC-namn cyklobutanamin
LEDER C1CC(C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutylamine
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 81.0°C to 82.0°C
Flampunkt −4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C4H7NH2
Brytningsindex 1.4366 to 1.4386
Kvantitet 1 mL
Beilstein 12, 4
Formel vikt 71.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclobutylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.