Läs mer
Cyklobutylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461020
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461020 5 g 5g
11471020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25400.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6291-01-6 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Cyklobutylaminhydroklorid användes vid framställningen av cyklobutylarachidonylamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Cyklobutylaminhydroklorid användes vid framställningen av cyklobutylarachidonylamid
.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara svalt, torrt, i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6291-01-6
Molekylformel C4H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 107.58
MDL-nummer MFCD00034953
InChI-nyckel NFAZOGXQOWEWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanamine hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloride, aminocyclobutane hcl, cyclobutanamine, hydrochloride, cyclobutanaminium chloride, cyclobutylamine hcl, acmc-209wdt, aminocyclobutane hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloric acid, cyclobutylamine hydrochloride salt
PubChem CID 12618374
IUPAC-namn cyklobutanamin; hydroklorid
LEDER C1CC(C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutylamine hydrochloride
Smältpunkt 180°C to 183°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 107.58
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.