missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclobutylmethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclobutylmethylamine Hydrochloride |
| CAS | 5454-82-0 |
| Molekylformel | C5H12ClN |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N.ClH/c6-4-5-2-1-3-5;/h5H,1-4,6H2;1H |
| LEDER | Cl.NCC1CCC1 |
| IUPAC-namn | cyclobutylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.61 |
| Formel vikt | 121.0658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?