Läs mer
Cyklobutylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405345
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405345 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15405345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58247.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1019205-65-2 | C4H7BrZn | 200.384 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Denna förening kan användas för korskoppling med syraklorider, arylhalogenider och substituerade eller icke-substituerade allylhalider. De kan också genomgå Michael Addition till omättade ketoner eller tillägg till alkyner för att ge subs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclobutylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 1019205-65-2
Densitet 0.984
Molekylformel C4H7BrZn
MDL-nummer MFCD09801445
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym cyclobutylzinc bromide, cyclobutylzinc bromide, 0.5 m in thf, cyclobutylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, cyclobutylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel WNFQEBSVYUDIES-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1C[CH-]C1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);cyklobutan
Molekylvikt (g/mol) 200.384
PubChem CID 24722675
Formel vikt 200.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.