Läs mer
Cyclocreatine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclocreatine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5-7-1-2-8(5)3-4(9)10/h1-3H2,(H2,6,7)(H,9,10) |
| Formel vikt | 143.0695 |