Läs mer
Cyclodecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclodecanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2 |
| Formel vikt | 154.1358 |