Läs mer
beta-cyklodextrin, 98 %
Produktkod. 15269916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15269916 500 g 500g
15272236 25 g 25g
15204636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15269916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406005000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 SEK
    2857.65 SEK / 500g
    Save 447.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7585-39-9
Molekylformel C42H70O35
Molekylvikt (g/mol) 1134.99
MDL-nummer MFCD00078139
InChI-nyckel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Cyclodextrin
Smältpunkt 310,0 °C
Förlust vid torkning 14% max (105 °C, 8 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Kvantitet 500 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 15,271
Specifikt rotationsförhållande +150,00 (25,00 °C c=1,5, i vatten)
Specifik rotation +150.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 1134.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.