Läs mer
β-Cyclodextrin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 15272236
Brand: Thermo Scientific Acros 406000250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7585-39-9
Molekylformel C42H70O35
Molekylvikt (g/mol) 1134.99
MDL-nummer MFCD00078139
InChI-nyckel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Cyclodextrin
Smältpunkt 310.0°C
Förlust vid torkning 14% max. (105°C, 8 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Kvantitet 25 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 15,271
Specifikt rotationsförhållande + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water)
Specifik rotation + 150.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 1134.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.