Läs mer
α-Cyclodextrinhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10246380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246380 5 g Glasflaska 5g
10256380 25 g Glasflaska 25g
10217023 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10246380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227290050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51211-51-9 | C36H60O30 | 972.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51211-51-9
Molekylformel C36H60O30
Molekylvikt (g/mol) 972.85
MDL-nummer MFCD00150804
InChI-nyckel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyclodextrin hydrate
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 278°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 11% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 14, 2718
Specifik rotation + 148
Löslighetsinformation Solubility in water: 145g/L (25°C)
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodekaoxaheptacyklo[26 .2.2.2³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetrakontan-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
Formel vikt 972.85
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.