Läs mer
beta-cyklodextrinhydrat, 99 %
Produktkod. 10532251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532251 100 g Glasflaska 100g
10665272 5 g Glasflaska 5g
10308560 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227281000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68168-23-0
Molekylformel C42H70O35
Molekylvikt (g/mol) 1134.99
MDL-nummer MFCD00150811
InChI-nyckel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifications
Kemiskt namn eller material β-Cyclodextrin hydrate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 298 °C till 300 °C
Färg Vitt
pH 5,0 till 8,0 (1 % vattenlösning)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 14, 2718
Specifik rotation +161
Löslighetsinformation (1 % i vatten) Klar, färglös
Resterande lösningsmedel 5 ppm toluen max.
Formel vikt 1135.01
Procent renhet 99%
Relaterade ämnen 1% max. Alfa- och gammacyklodextrin (HPLC)
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.