Läs mer
gamma-cyklodextrinhydrat, 99 %
Produktkod. 10753041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753041 1 g Glasflaska 1g
10144810 500 mg Glasflaska 500mg
10247123 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229900010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91464-90-3
Molekylformel C48H80O40
Molekylvikt (g/mol) 1297.13
MDL-nummer MFCD00149574
InChI-nyckel GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35,40-oktakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadekaoxanonacyklo[36.2.2.2 ³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentaconta ne-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadekol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-Cyclodextrin hydrate
Smältpunkt 267,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 14, 2718
Specifik rotation +177.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 22,3 g/100 ml (25 °C).
Formel vikt 1297.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.