Läs mer
α-Cyclodextrin, MedChemExpress
Produktkod. 16452349
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452349 1 g
1 options
Produktkod. 16452349 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1513
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
MedChemExpress α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyclodextrin
CAS 10016-20-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H60O30
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (51.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]1O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]2O)CO)([H])[C@@H]1O)CO)([H])[C@@H]5O)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@@H]3CO)([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]5O
Molekylvikt (g/mol) 972.84
Formel vikt 972.84
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid