missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

γ-Cyclodextrin, MP Biomedicals™

Produktkod. 11424512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11424512

Brand: MP Biomedicals 02190054.1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

γ-Cyclodextrin, MP Biomedicals rapporteras vara användbar som en fluorescerande förstärkare för kemiska och kliniska analyser.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17465-86-0
Molekylformel C48H80O40
Molekylvikt (g/mol) 1297.13
MDL-nummer MFCD00009595,MFCD00149574
InChI-nyckel GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
PubChem CID 101136809
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35,40-oktakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadekaoxanonacyklo[36.2.2.2 ³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentaconta ne-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadekol
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O

Specifikationer

Smältpunkt 257°C to 265°C (decomposition)(literature)
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in water, 1M NH4OH (50mg/mL)
Formel vikt 1297.1
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.