Specifikationer
| Smältpunkt | 257 °C till 265 °C (dekomposition) (litteratur) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, 1M NH4OH (50 mg/ml) |
| Formel vikt | 1297.1 |
| Fysisk form | Pulver |