Läs mer
β-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11484502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484502 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11484502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219005301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 1g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Cyclodextrin
CAS 7585-39-9
Densitet 1,624 g/cm3 (L)
Molekylformel C42H70O35
MDL-nummer MFCD00078139
Kvantitet 1 g
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
InChI-nyckel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroximetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2. 2,2³,⁶,2⁸,¹¹,2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹,2²³,²⁶,2²⁸,³¹]nonatetraconta ne-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Molekylvikt (g/mol) 1134.99
PubChem CID 131707246
Formel vikt 1134.9
Fysisk form Fast