Läs mer
α-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474502 25 g 25g
11454502 1 g 1g
11464502 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219005225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4430.00 SEK
    4218.04 SEK / 25g
    Save 211.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 10016-20-3
Molekylformel C36H60O30
Molekylvikt (g/mol) 972.846
InChI-nyckel HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
PubChem CID 320760
LEDER C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Cyclodextrin
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 972.9
Fysisk form Pulver