Läs mer
α-Cyclodextrine, Millipore™
Produktkod. 10445311
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10445311 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10445311 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1021260050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 10016-20-3
Smältpunkt 278°C
MDL-nummer MFCD00078207
Kvantitet 50 g
Synonym α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose, α-Cyclodextrine
Molekylvikt (g/mol) 972.84