Läs mer
Cyklododekanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455487
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455487 25 g 25g
11465487 100 g 100g
11475487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11455487 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B23486.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.323 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1724-39-6
Molekylformel C12H24O
Molekylvikt (g/mol) 184.323
MDL-nummer MFCD00003717
InChI-nyckel SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
IUPAC-namn cyklododekanol
LEDER C1CCCCCC(CCCCC1)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Cyclododecanol
Smältpunkt 77°C to 79°C
Flampunkt 138°C (280°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 184.32
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclododecanol
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.