Läs mer
Cyclododecanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828830
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828830 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15828830 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8026750250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1724-39-6
Smältpunkt 75°C to 78°C
Kokpunkt 272°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003717
Kvantitet 250 g
Synonym Cyclododecanol, Cyclododecanol
Molekylvikt (g/mol) 184.32