Läs mer
Cyclododecanone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10744601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10744601 500 g 500g
10500371 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10744601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110975000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-13-7
Molekylformel C12H22O
Molekylvikt (g/mol) 182.31
MDL-nummer MFCD00003722
InChI-nyckel SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclododecan-1-one, dsstox_cid_7322, dsstox_rid_78407, dsstox_gsid_27322, cyclododecanon, cdon, cyclododecanone, acmc-209pr1, ksc448s4j
PubChem CID 13246
IUPAC-namn cyclododecanone
LEDER C1CCCCCC(=O)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclododecanone
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 59.0°C to 61.0°C
Färg Colorless to White
Kokpunkt 277.0°C
Flampunkt 118°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C12H22(=O)
Kvantitet 500 g
Beilstein 07, II, 48
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Viskositet 4.28 mPa.s (70°C)
Formel vikt 182.31
Procent renhet 99+%
Fysisk form Adhering Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclododecanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.