Läs mer
Cyclododecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclododecanone |
| CAS | 830-13-7 |
| Molekylformel | C12H22O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | NSC 77116 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2 |
| LEDER | O=C1CCCCCCCCCCC1 |
| IUPAC-namn | cyclododecanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.3 |
| Formel vikt | 182.1671 |