Läs mer
Cyclofenil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclofenil |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O4/c1-16(24)26-21-12-8-19(9-13-21)23(18-6-4-3-5-7-18)20-10-14-22(15-11-20)27-17(2)25/h8-15H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 364.1675 |