Läs mer
Cyclogalegenin, MedChemExpress
Beskrivning
Cyclogalegenin (Cyclogalegigenin) is a isoprenoid found in Astragalus galegiformis. Cyclogalegenin is the enantiomer of Cycloastragenol.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclogalegenin |
| CAS | 84605-18-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H50O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cyclogalegigenin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (203.78 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1CC[C@@]2(C3)[C@]([C@@H](O)C[C@]4([H])[C@@]23CC[C@@]5(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]5([H])[C@@]6(C)O[C@@H](C(C)(C)O)CC6)([H])C1(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.72 |
| Visa mer |