Läs mer
Cycloguanil-d4 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30358305
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358305 10 mg
30359163 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30358305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98788210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189427-23-3
Molekylformel C11H11D4Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 292.2
Synonym 1-(4-Chlorophenyl-d4)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Hydrochloride, BN 2410, Chloroguanide-d4 Triazine Hydrochloride, Cycloguanil-d4 Hydrochloride, NSC 3074-d4
IUPAC-namn 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine;hydrochloride
LEDER NC1=NC(C)(C)N(C(N)=N1)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloguanil-d4 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN5.ClH/c1-11(2)16-9(13)15-10(14)17(11)8-5-3-7(12)4-6-8;/h3-6H,1-2H3,(H4,13,14,15,16);1H/i3D,4D,5D,6D;