Läs mer
Cycloguanil-d6, MedChemExpress
Produktkod. 16481299
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481299 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16481299 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12784S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cycloguanil D6 is the deuterium labeled Cycloguanil, which is a dihydrofolate reductase inhibitor.
Cycloguanil D6 is the deuterium labeled Cycloguanil, which is a dihydrofolate reductase inhibitor.
Specifications
Kemiskt namn eller material Cycloguanil-d6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C11H8D6ClN5
Färg White
Synonym Chlorguanide triazine-d6
LEDER ClC1=CC=C(N2C(N)=NC(N)=NC2(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Molekylvikt (g/mol) 257.75
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 257.75
Procent renhet 98.0%