Läs mer
Cycloheptanecarboxylic acid, 95%
Produktkod. 10654365 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10654365 5 g Glasflaska 5g
10643025 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654365 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1460-16-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1460-16-8
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00004152
InChI-nyckel VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane carboxylic acid, cycloheptanoic acid, cycloheptanecarboxylicacid, cyclohepatan carboxylic acid, acmc-1c1rc, sampl4, o9, vzfuchsfhoyxis-uhfffaoysa, cycloheptanecarboxylic acid
PubChem CID 15091
ChEBI CHEBI:29564
IUPAC-namn cykloheptankarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptanecarboxylic acid
Färg Färglös
Densitet 1.0350g/mL, 1.035
Kokpunkt 135.0°C to 138.0°C (9.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C7H13CO2H
Brytningsindex 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 12
Formel vikt 142.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cycloheptanecarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.