Läs mer
Cykloheptanmetylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11353636
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353636 1 g 1g
11363636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14659.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4448-77-5 | C8H17N | 127.231 g/mol
Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig, Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4448-77-5
Molekylformel C8H17N
Molekylvikt (g/mol) 127.231
MDL-nummer MFCD00021674
InChI-nyckel CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane
PubChem CID 78194
IUPAC-namn cykloheptylmetanamin
LEDER C1CCCC(CC1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptanemethylamine
Densitet 0.884
Kokpunkt 98°C to 101°C (35 mmHg)
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2958734
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 127.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.