Läs mer
Cykloheptanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485453
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485453 50 g 50g
11495453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13421.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Cykloheptanon används som en prekursor för syntes av läkemedel. Ett spasmolytiskt medel och vasodilator framställs av denna kemikalie. De används också i vissa stereospecifika enzymatiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cykloheptanon används som en prekursor för syntes av läkemedel. Ett spasmolytiskt medel och vasodilator framställs av denna kemikalie. De används också i vissa stereospecifika enzymatiska reaktioner.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel, starka baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-42-1
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.172
MDL-nummer MFCD00004159
InChI-nyckel CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC-namn cykloheptanon
LEDER C1CCCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptanone
Smältpunkt -21°C
Densitet 0.956
Kokpunkt 179°C to 181°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Odör Sweet
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 969823
Merck Index 14,2722
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptanone
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheptanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.