Läs mer
Cykloheptanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495453
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11495453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13421.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Cykloheptanon används som en prekursor för syntes av läkemedel. Ett spasmolytiskt medel och vasodilator framställs av denna kemikalie. De används också i vissa stereospecifika enzymatiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cykloheptanon används som en prekursor för syntes av läkemedel. Ett spasmolytiskt medel och vasodilator framställs av denna kemikalie. De används också i vissa stereospecifika enzymatiska reaktioner.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Håll borta från starka oxidationsmedel, starka baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-42-1
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.172
MDL-nummer MFCD00004159
InChI-nyckel CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC-namn cykloheptanon
LEDER C1CCCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptanone
Smältpunkt -21°C
Densitet 0.956
Kokpunkt 179°C to 181°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Odör Sweet
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 969823
Merck Index 14,2722
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.