Läs mer
Cyklohepten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10155850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10155850 5 g 5g
10105330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10155850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304260050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-92-2
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.17
MDL-nummer MFCD00004156
InChI-nyckel ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
IUPAC-namn cyklohepten
LEDER C1CCC=CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptene
Namnnotering 90%
Smältpunkt -56°C
Färg Färglös
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 114.6°C
Flampunkt -006°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C7H12
Brytningsindex 1.4570 to 1.459
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 65
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,benzene
Formel vikt 96.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.