Läs mer
Cycloheptene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Produktkod. 11472220
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472220 25 g 25g
11462220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29062.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
Cyklohepten användes i enpotssyntes av 1,2/3-trioler från allylhydroperoxider katalyserade av zeolitinneslutna osmium(0) nanokluster. Det är ett råmaterial inom organisk kemi och en monomer i polymersyntes. Koppar(1)triflat katalyserar fotodimeriseringen av de enkla icke-konjugerade osmälta olefinerna, cyklopenten, cyklohexen och cyklohepten, men inte cyklookten eller acykliska olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklohepten användes i enpotssyntes av 1,2/3-trioler från allylhydroperoxider katalyserade av zeolitinneslutna osmium(0) nanokluster. Det är ett råmaterial inom organisk kemi och en monomer i polymersyntes. Koppar(1)triflat katalyserar fotodimeriseringen av de enkla icke-konjugerade osmälta olefinerna, cyklopenten, cyklohexen och cyklohepten, men inte cyklookten eller acykliska olefiner.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror. Kan reagera exotermt med reduktionsmedel för att frigöra vätgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-92-2
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.173
MDL-nummer MFCD00004156
InChI-nyckel ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
PubChem CID 12363
IUPAC-namn cyklohepten
LEDER C1CCC=CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptene
Namnnotering stabilized with 0.1% BHT
Densitet 0.833
Kokpunkt 112°C to 115°C
Flampunkt −7°C (19°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2242
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 96.17
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.