Läs mer
Cykloheptylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10606682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10606682 25 g Glasflaska 25g
10616682 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111080250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2404-35-5
Molekylformel C7H13Br
Molekylvikt (g/mol) 177.09
MDL-nummer MFCD00004149
InChI-nyckel LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC-namn bromcykloheptan
LEDER BrC1CCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptyl bromide
Namnnotering 97%
Färg Gult
Densitet 1.2800g/mL, 1.28
Kokpunkt 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 68°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C7H13Br
Brytningsindex 1.5035 to 1.5055
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 29
Formel vikt 177.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.