Läs mer
Cycloheptylacetic acid, 99%
Produktkod. 11348326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348326 1 g 1g
11358326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15553.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4401-20-1 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4401-20-1
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.225
MDL-nummer MFCD01075701
InChI-nyckel DQNWKASPZFJVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptylacetic acid, cycloheptaneacetic acid, 2-cycloheptylaceticacid, pubchem16200, acmc-20ald3
PubChem CID 227401
IUPAC-namn 2-cykloheptylättiksyra
LEDER C1CCCC(CC1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptylacetic acid
Smältpunkt 14°C to 15°C
Densitet 1.023
Kokpunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.4725
Kvantitet 1 g
Beilstein 1935484
Formel vikt 156.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.