Läs mer
Cycloheptylamine, 99%
Produktkod. 10234040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10234040
Brand: Thermo Scientific Acros 111070250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5452-35-7 | C7H15N | 113.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5452-35-7
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.2
MDL-nummer MFCD00004153
InChI-nyckel VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
PubChem CID 2899
IUPAC-namn cycloheptanamine
LEDER C1CCCC(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheptylamine
Namnnotering 99%
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 54.0°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C7H13NH2
Brytningsindex 1.4710 to 1.4730
Kvantitet 25 g
Beilstein 12, 8
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 113.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cycloheptylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.