Läs mer
Cyklohexanamin, Mikromol™
Produktkod. 17982656
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17982656 100 mg
1 options
Produktkod. 17982656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0678.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cyklohexanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Analyt- eller komponentnamn Cyclohexylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
LEDER NC1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexanamin
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 99,1048 g/mol