Läs mer
Riedel-de Haën Cyklohexan
Produktkod. 16615823
Change view
Kvantitet:
7 L
Produktkod. Kvantitet
16615823 7 L
1 options
Produktkod. 16615823 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 33117S7LRC
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cyklohexan, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC).
  • För HPLC och organisk syntes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
pH Not applicable
Smältpunkt 6.4°C
CAS 110-82-7
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00
Densitet 0.78 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt -18°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C6H12
Linjär formel C6H12
Ångtryck 130 hPa (25°C)
MDL-nummer MFCD00003814
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Koncentration ≥99.50%
Synonym Hexahydrobenzene
Kokpunkt 81°C (1,013 hPa)
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS