Läs mer
Riedel-de Haën Cyklohexan
Produktkod. 15617025
Change view
Kvantitet:
18 L
45 L
200 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15617025 18 L 18 L
15975460 45 L 45 L
16605823 200 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15617025 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3311718L
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cyklohexan, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexahydrobenzene
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
pH Not applicable
Smältpunkt 6.4°C
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00
Densitet 0.78 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt 8.3 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel C6H12
Ångtryck 130 hPa (25°C)
Viskositet 0.94 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Koncentration ≥99.50%
Kokpunkt 81°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.