Läs mer
Cyklohexan≥ 99,5 % (av GC), ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548724
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15548724 2.5 L
1 options
Produktkod. 15548724 Leverantör Macron Fine Chemicals Leverantörsnummer 672025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För högpresterande vätskekromatografi
  • Ultraviolett absorbans (1,00 cm cell vs vatten)
    • 210 nm≤ 0,4
    • 220 nm≤ 0,1
    • 230 nm≤ 0,05
    • 240 nm≤ 0,01
    • 350 nm≤ 0,004
Specifikationer
CAS 110-82-7
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -18°C
Rester efter avdunstning ≤ 0.0005%
Analysprocentintervall ≥ 99.5%
Titrerbar syra ≤ 0.0005 meq/g
Molekylformel C6H12
MDL-nummer MFCD00003814
UN-nummer 1145
Vatten ≤ 0.01%
Synonym Hexamethylene
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .