Läs mer
Cyklohexan,≥ 99,8 %, Laboratoriereagens, Honeywell™
Produktkod. 15627720 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
150 kg
Förpackning:
Aluminiumflaska
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Metal Drum
Metallburk
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
150kg
2.5 L
25 L
5 L
Paket med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15627720 1 L Glasflaska 1 L
15637720 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15677720 5 L Aluminiumflaska 5 L
15657720 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15607720 10 L Metallburk 10 L
15667720 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
15647720 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15617720 150 kg Metal Drum 150kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15627720 Leverantör Fluka Leverantörsnummer C1003071L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Laboratoriereagens,≥ 99,8 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6.4°C
Färg Färglös
Densitet 0.779g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.09
Tändpunkt 500°F
Odör Characteristic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C)
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kokpunkt 81°C (1013 hPa)
Formel vikt 84.16g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.