Läs mer
Cyklohexan,≥ 99,8 %, Laboratoriereagens, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclohexane |
| Smältpunkt | 6.4°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.779g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Explosionsgräns | 0.09 |
| Tändpunkt | 500°F |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Aluminum Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cyclohexane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.