Learn More
Cyklohexan, 99+%, för spektroskopi ACS, uppfyller kraven för Reag.Ph.Eur.
Product Code. 10546782 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10546782 500 mL Glasflaska 500ml
10348953 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10546782 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 406025000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 SEK
    727.77 SEK / 500ml
    Save 67.23 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6,5 °C
Abs. 0,01 max vid 300 nm, 0,01 max vid 400 nm, 0,02 max vid 260 nm, 0,03 max vid 250 nm, 0,08 max vid 240 nm, 0,2 max vid 230 nm, 0,5 max vid 220 nm, 1 max. vid 210 nm
Densitet 0.7700g/mL, 0.77
Kvantitet 500 mL
Flampunkt −18 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4250 till 1,4270
Rester efter avdunstning 0,002% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel C6H12
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Vatten 0,02 % max. (Koulometriskt)
Beilstein 05, 20
Merck Index 15, 2716
Kokpunkt 81,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol (57 g/100 ml vid 20 °C), etanol, dietyleter, aceton, bensen, ccl4.
Formel vikt 84.15
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.