Läs mer
Cyklohexan, 99+%
Produktkod. 11413087
Change view
Kvantitet:
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
5000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413087 5000 mL 5000ml
11403087 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16070.0J
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Cyklohexan används för att framställa en blandning av cyklohexanon och cyklohexanol (dvs. KA-olja) genom katalytisk oxidation, som kan användas som råmaterial för adipinsyra och kaprolaktam. Det används som ett organiskt lösningsmedel, färgborttagningsmedel och involverat i kalibreringen av differentiell skanningskalorimetri (DSC ) instrument.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklohexan används för att framställa en blandning av cyklohexanon och cyklohexanol (dvs. KA-olja) genom katalytisk oxidation, som kan användas som råmaterial för adipinsyra och kaprolaktam. Det används som ett organiskt lösningsmedel, färgborttagningsmedel och involverat i kalibreringen av differentiell skanningskalorimetri (DSC ) instrument.
Löslighet
Blandbar med eter, alkohol, aceton och olivolja. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6,5 °C
Densitet 0.779
Kvantitet 5000 mL
Flampunkt −18 °C (−1 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.426
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Merck Index 14,2723
Kokpunkt 80 °C till 81 °C
Löslighetsinformation Blandbar med eter, alkohol, aceton och olivolja. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.16
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.