Läs mer
Cyklohexan, ACS, 99+%
Produktkod. 11378097
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378097 4 x 1 L 4 L
11430510 500 mL 500ml
11388097 1 L 1 L
11398097 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11378097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022864.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.00 SEK
    2058.65 SEK / 4 L
    Save 401.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10 Avdunstningsrester 0,002 %, Ämnen mörkade av svavelsyra P.T., H2O 0,02 % | CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Cyklohexan används i miljö- och GC-analys; för industriell framställning av adipinsyra och kaprolaktam, som är en föregångare till nylon och som lösningsmedel, och för att göra nylon och färgborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6.5°C
Namnnotering For ACS analysis
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.779
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -18°C (-1°F)
Tändpunkt 245°C (473°F)
Odör Pungent
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.426
Analysprocentintervall >99%
Beilstein 1900225
Kokpunkt 80°C to 81°C
Löslighetsinformation Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formel vikt 84.16
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.