Läs mer
Cyklohexan, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15691600
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15691600 1 L Glasflaska 1 L
15621610 500 mL Glasflaska 500ml
15601610 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15631610 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15611610 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15691600 Supplier Honeywell-Riedel-de Haen Supplier No. 1791911L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 SEK
    255.13 SEK / 1 L
    Save 589.87 SEK
    69% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-04-2027
Add to basket
ACS-reagens,≥ 99 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-82-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00003814
InChI-nyckel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-namn cyklohexan
LEDER C1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
Smältpunkt 6,4 °C
Densitet 0,779 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.09
Flampunkt −18 °C (−0,4 °F)
Tändpunkt 500 °F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.426 (bokstavligen)
Ångtryck 168,8 mmHg (37,7 °C), 77 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1145
Beilstein 1900225
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 84,16 g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.